Principaux documents
478652
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
59-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isocyanate
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clé InChI
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4-Biphenylyl isocyanate, also known as 4-isocyanatobiphenyl, is an aryl isocyanate. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported. Its density and refractive index are 1.1266g/cm3 and 1.6060, respectively at 25°C.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 406-406 (2015)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 605-605 (2008)