Principaux documents
469602
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybutyric acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
135 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c12-11(13)7-4-8-14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,12,13)
Clé InChI
CXEFZVVLTJQWBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4-Benzyloxybutyric acid can be synthesized from γ-butyrolactone. It participates in the asymmetric total synthesis of erythromycin.
Application
4-Benzyloxybutyric acid may be used in the synthesis of benzyloxybutyryl (BOB) esters of alcohols by standard acylation techniques or by the Jacobsen asymmetric nucleophilic ring opening of epoxides.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of tylonolide, the aglycone of tylosin.
Masamune S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 104(20), 5523-5526 (1982)
What about BOB? A synthetically useful protecting group.
Clark MA and Ganem B.
Tetrahedron Letters, 41(49), 9523-9526 (2000)
Asymmetric total synthesis of erythromcin. 1. Synthesis of an erythronolide A secoacid derivative via asymmetric induction.
Woodward RB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(11), 3210-3213 (1981)