438294
Tetrabutylphosphonium hydroxide solution
40 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
TBPH
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.412
Densité
0.989 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
[OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- To convert poorly water-soluble acidic APIs into TBP ionic liquids (IL).
- As a cation source in the synthesis of Good′s buffer ionic liquids (GB-ILs) via an acid−base neutralization reaction with Good′s buffer anions.
- To synthesize tetrabutylphosphonium acetate, which along with Cu2O-nanoparticles forms an excellent catalyst system for protodecarboxylation reactions.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter