Principaux documents
432776
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) potassium salt
cross-linked, 200-1000 μm particle size
Synonyme(s) :
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Réticulation
cross-linked
Niveau de qualité
Composition
potassium, ~9%
Taille des particules
200-1000 μm
pH
5.5-6.0
Densité
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
Clé InChI
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
Caractéristiques et avantages
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable