Principaux documents
430633
Sigma-Aldrich
Aluminum L-lactate
95%
Synonyme(s) :
L-Lactic acid aluminum salt
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)COO]3Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C(=O)O[Al](OC(=O)[C@H](C)O)OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/3C3H6O3.Al/c3*1-2(4)3(5)6;/h3*2,4H,1H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3/t3*2-;/m000./s1
Clé InChI
VXYADVIJALMOEQ-LGISMKCISA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Elian-Simplice Yaganza et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1465-1469 (2008-12-31)
Twenty-one salts were tested for their effects on the growth of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. In liquid medium, 11 salts (0.2 M) exhibited strong inhibition of bacterial growth. The inhibitory action of salts relates to the water-ionizing