Principaux documents
425982
Sigma-Aldrich
IR-792 perchlorate
Dye content 99 %
Synonyme(s) :
2-[2-[3-[(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-2-(phenylthio)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-propylindolium perchlorate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H49ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
713.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Composition
Dye content, 99%
Niveau de qualité
Pf
201-203 °C (lit.)
λmax
792 nm
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Sc6ccccc6
InChI
1S/C42H49N2S.ClHO4/c1-7-29-43-36-23-14-12-21-34(36)41(3,4)38(43)27-25-31-17-16-18-32(40(31)45-33-19-10-9-11-20-33)26-28-39-42(5,6)35-22-13-15-24-37(35)44(39)30-8-2;2-1(3,4)5/h9-15,19-28H,7-8,16-18,29-30H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
IJYUKSSLCNLVNM-UHFFFAOYSA-M
Application
IR laser dye
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2