405663
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide/2-hydroxy-2-methylpropiophenone, blend
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)C(=O)P(=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21O2P.C10H12O2/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h4-15H,1-3H3;3-7,12H,1-2H3
Clé InChI
SEHZJEJTNRNDFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup