Principaux documents
393614
Sigma-Aldrich
m-Tolylboronic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, 3-Tolylboronic acid, m-Boronotoluene, m-Methylbenzeneboronic acid, m-Methylphenylboronic acid, m-Tolueneboronic acid, m-Tolyldihydroxyborane
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
160-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clé InChI
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable