Principaux documents
381829
Sigma-Aldrich
Diphosphoryl chloride
97%
Synonyme(s) :
Diphosphoric tetrachloride, Pyrophosphoric tetrachloride, Pyrophosphoryl chloride
About This Item
Formule linéaire :
Cl2P(O)OP(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
pb
90 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
Clé InChI
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful reagent for the Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions of nucleophilic aromatic compounds.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 49, 4015-4015 (1993)