Principaux documents
380997
Sigma-Aldrich
Rhenium(VI) oxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Rhenium trioxide
About This Item
Formule linéaire :
ReO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
Clé InChI
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable