Principaux documents
380687
Sigma-Aldrich
N,N-Bis[2-(p-tolylsulfonyloxy)ethyl]-p-toluenesulfonamide
97%
Synonyme(s) :
N,N-Bis[2-(tosyloxy)ethyl]-p-toluenesulfonamide, N,O,O′-Tritosyldiethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2N(CH2CH2OSO2C6H4CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
567.69
Beilstein:
2406580
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
92-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonamide
tosylate
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCN(CCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H29NO8S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(27,28)26(16-18-33-36(29,30)24-12-6-21(2)7-13-24)17-19-34-37(31,32)25-14-8-22(3)9-15-25/h4-15H,16-19H2,1-3H3
Clé InChI
VJDZYMIEDBLSDT-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Bis[2-(p-tolylsulfonyloxy)ethyl]-p-toluenesulfonamide may be used in the preparation of :
  • 2-(p-benzamidobenzyl)-1,4,7-tris(p-tolylsulfonyl)-1,4,7-triazacyclononane, via reaction with N,N′-bis(p-tolylsulfonyl)-1-(p-benzamidobenzyl)ethylenediamine
  • selectively protected aza-macrocycles
  • carbon-bridged metallacarboranes
  • tetrakis(phosphonomethyl)-substituted cyclododecanes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Rec. Trav. Chim., 110, 124-124 (1991)
Inorganic Chemistry, 31, 3558-3558 (1992)
T J McMurry et al.
Bioconjugate chemistry, 4(3), 236-245 (1993-05-01)
A synthesis of the bifunctional chelator 2-(p-thiocyanatobenzyl)-1,4,7-triazacyclononane-1,4,7-triacetic acid [2-(p-NCS-Bz)-NOTA] is described which illustrates the especial utility of the (4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonyl (Mtr) protecting group as an alternative to the p-tolylsulfonyl (Ts) moiety commonly used for Richman-Atkins type cyclizations. Reaction of N,N'-bis(p-tolylsulfonyl)-1-(p-benzamidobenzyl)ethylenediami ne
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4904-4904 (1991)