Principaux documents
364282
Sigma-Aldrich
Di-μ-chlorobis[2-[(dimethylamino)methyl]phenyl-C,N]dipalladium(II)
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H24Cl2N2Pd2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1ccccc1[Pd]Cl.CN(C)Cc2ccccc2[Pd]Cl
InChI
1S/2C9H12N.2ClH.2Pd/c2*1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9;;;;/h2*3-6H,8H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
DSRDIGYUGAOPJI-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Oxidative allylic C-H silylation
  • Transesterification reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Stereocontrolled homologation of carbon chain boronic esters using Hoppe′s lithiated carbamates
  • Oxidative carbonylation reactions
  • Buchwald-Hartwig reactions
  • Mizoroki-Heck reaction
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable