Principaux documents
35605
Sigma-Aldrich
(−)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
(−)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.19
Beilstein:
3653351
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@]2([H])C(Cl)(Cl)[C@@](N3S(C4)(=O)=O)(O3)[C@@]14CC2
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m1/s1
Clé InChI
HAMBQYFZDBYWHU-VYBWYVTGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pamela J Weathers et al.
Industrial crops and products, 62, 173-178 (2014-09-18)
Artemisia annua L., long used as a tea infusion in traditional Chinese medicine, produces artemisinin. Although artemisinin is currently used as artemisinin-based combination therapy (ACT) against malaria, oral consumption of dried leaves from the plant showed efficacy and will be