Principaux documents
339830
Sigma-Aldrich
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane
99%
Synonyme(s) :
2-(Trimethylsilylmethyl)-2-propen-1-yl acetate, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate, 2-Acetoxymethyl-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.32
Beilstein:
1933657
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
pb
95 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
Clé InChI
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane was used in the cyclopentane synthesis via Pd(0)-catalyzed reactions with 2π acceptors.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
[3+ 2] Cycloaddition of Trimethylenemethane and its Synthetic Equivalents.
Yamago S and Nakamura E.
Org. React. (2004)