Principaux documents
337439
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzyl-D-glucal
97%
Synonyme(s) :
(3R,4S,5R)-3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-arabino-hex-1-enitol, 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, Tri-OBn-glucal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.51
Beilstein:
1691968
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
Pf
57-58 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
Clé InChI
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)