Principaux documents
329940
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxy-d-methyl)amino-d2-methane
98 atom % D
Synonyme(s) :
TRIS-d5
About This Item
Formule linéaire :
(DOCH2)3CND2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pH
10.5-12
Pf
170-171 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]OCC(CO[2H])(CO[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i6D,7D,8D/hD2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-FUPCUYIQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable