316717
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-3(2)4(6)9-5(7)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
BOGLZTPABVHWDD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter