Principaux documents
311189
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Synonyme(s) :
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.58 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder or chunks
Niveau de qualité
Composition
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (, dried basis)
Pertinence de la réaction
core: copper
Chaîne SMILES 
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable