307785
Ethyl undecylenate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 10-undecenoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clé InChI
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves