Principaux documents
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N potassium salt
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N, Potassium phthalimide-15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4K15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Beilstein:
3639404
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
Clé InChI
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)