Principaux documents
293814
Sigma-Aldrich
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ncc(C)nc1CC
InChI
1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine has been identified as a potent odorant in coffee sample and has been evaluated by gas chromatography-olfactometry of decreasing headspace samples.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Analysis of roasted coffee powders and brews by gas chromatography-olfactometry of headspace samples.
Semmelroch, Peter, and Werner Grosch.
LWT--Food Science and Technology, 28(3), 310-313 (1995)