Principaux documents
274216
Sigma-Aldrich
Astrazon Orange G
Synonyme(s) :
Basic Orange 21
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H23ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.88
Numéro C.I. (Colour Index):
48035
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
methanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to hazy, red-orange
λmax
490 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥19000 at 487-493 nm
≥3000 at 268-274 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cc1[nH]c2ccccc2c1\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C22H22N2.ClH/c1-15-16(17-9-5-7-11-19(17)23-15)13-14-21-22(2,3)18-10-6-8-12-20(18)24(21)4;/h5-14H,1-4H3;1H
Clé InChI
ZOMLUNRKXJYKPD-UHFFFAOYSA-N
Application
Metachromatic dye
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable