Principaux documents
271977
Sigma-Aldrich
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione
98%
Synonyme(s) :
4,4-Dihydroxypimelic acid dilactone, Spirodilactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Beilstein:
128330
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
69-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketal
Chaîne SMILES 
O=C1CCC2(CCC(=O)O2)O1
InChI
1S/C7H8O4/c8-5-1-3-7(10-5)4-2-6(9)11-7/h1-4H2
Clé InChI
VTQYOGUFKHVWOO-UHFFFAOYSA-N
Application
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione was used to cure diglycidylether of bisphenol A (DGEBA) with ytterbium triflate as initiator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
New degradable thermosets obtained by cationic copolymerization of DGEBA with an s (γ-butyrolactone).
Gimenez R, et al.
Polymer, 46(24), 10637-10647 (2005)