Principaux documents
264768
Sigma-Aldrich
Furfuryl disulfide
95%
Synonyme(s) :
Difurfuryl disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.585 (lit.)
pb
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
disulfide
Chaîne SMILES 
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Furfuryl disulfide has been characterized as an important aroma constituent of roasted coffee.
Application
Furfuryl disulfide has been used in the preparation of poly(disulfido-imide)s by Diels-Alder (DA) reaction with the various bismaleimides.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Poly (imide) s based on furfuryl-disulfide.
Patel HS and Patel HD.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 79(1-4), 69-76 (1993)
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)