259365
2,5-Difluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
pb
92-93 °C/34 mmHg (lit.)
Densité
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-3-4(9)1-2-6(5)10/h1-3H
Clé InChI
RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- ethyl 4-(2′,5′-difluorobenzoyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate (JJ78:1)
- thiohydrazide
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter