253146
Methyl p-anisate
99%
Synonyme(s) :
p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
244-245 °C (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup