Principaux documents
246107
Sigma-Aldrich
Tribromofluoromethane
98%
Synonyme(s) :
Fluorotribromomethane
About This Item
Formule linéaire :
CFBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.72
Beilstein:
1732796
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
pb
106-107 °C (lit.)
Pf
−73.6 °C (lit.)
Densité
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
Clé InChI
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Application
Tribromofluoromethane (fluorotribromomethane) was used in the synthesis of dibromofluoromethyllithium that reacted with an aldehyde or ketone to give fluorinated alcohol.
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Generation and carbonyl addition reactions of dibromofluoromethyllithium derived from tribromofluoromethane as applied to the stereoselective synthesis of fluoro olefins and 2-bromo-2-fluoro-1, 3-alkanediols.
Shimizu M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 71, 2903-2921 (1998)