Principaux documents
245380
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
technical grade, 96%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(SCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
136-137 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable