Principaux documents
245208
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzenesulfonic acid
technical grade, 95%
Synonyme(s) :
4-Ethylphenylsulfonic acid, p-Ethylbenzenesulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5331 (lit.)
Densité
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethylbenzenesulfonic acid was used to dope high conducting polypyrrole thin films.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
The sensitivity of 4-ethylbenzenesulfonic acid-doped plasma polymerized polypyrrole films to volatile organic compounds.
Thin Solid Films, 484(1), 396-399 (2005)