Principaux documents
221066
Sigma-Aldrich
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2Si(CH2Cl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.11
Beilstein:
1733794
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
pb
159-160 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup