218286
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.06 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D +17°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clé InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter