Principaux documents
211443
Sigma-Aldrich
4-Bromophenetole
98%
Synonyme(s) :
4-Bromophenyl ethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
pb
233 °C (lit.)
Pf
4 °C (lit.)
Densité
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3