Principaux documents
211419
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene
99%
Synonyme(s) :
5-Bromopseudocumene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
233-235 °C (lit.)
Pf
71-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
SCZXFZRJDVZMJI-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene was used in the preparation of:
  • 1′,2′-dideoxy-1′-(1,2,4-trimethylphenyl)-3′,5′-di-O-toluoyl-β-D-ribofuranose
  • ubiquinones, also referred as Coenzyme Qn
  • 2, 4, 5-trimethylbenzoic acid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
2, 4, 5-Trimethylbenzoic Acid.
Barcon A, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 53(12), 1842-1845 (1997)
Synthesis of Ubiquinones Utilizing Pd (0)-Catalyzed Stille Coupling.
Jung YS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 21(5), 463-464 (2000)
Barbara A Schweitzer et al.
The Journal of organic chemistry, 59(24), 7238-7242 (1994-12-01)
Described are the design, synthesis, and structures of three nonpolar nucleoside isosteres to be used as probes of noncovalent bonding in DNA and as isosteric replacements for the natural nucleosides in designed nucleic acid structures. Reaction of substituted aryl Grignards