195022
2-Ethyl-2-phenylmalonamide monohydrate
99%
Synonyme(s) :
PEMA
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
120 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
phenyl
Chaîne SMILES
O.CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O2.H2O/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15);1H2
Clé InChI
FZSBWHZDTUPYRX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup