192759
Ethylaluminum dichloride solution
25 wt. % in toluene
Synonyme(s) :
Dichloroethylaluminum, Dichloromonoethylaluminum, Ethylaluminium dichloride, Ethylaluminum dichloride (6CI), Ethyldichloroaluminium, Ethyldichloroaluminum
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5 mmHg ( 60 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
25 wt. % in toluene
Densité
0.927 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Clé InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup - Solvent