192058
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~240,000 by GPC
Niveau de qualité
Composition
Na, 0.3%
Concentration
25 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.373
Densité
1.09 g/mL at 25 °C
Catégories apparentées
Description générale
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution is a surface-treating polyelectrolyte used in the preparation of nanoparticles.
Application
Poly(acrylic acid) partial sodium salt can be used:
- To synthesize Eu3+-doped Gd2O3 in hollow nanoparticle structures.
- As a sensing layer to fabricate a relative humidity sensor.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves