Principaux documents
171034
Sigma-Aldrich
tert-Nonyl mercaptan, mixture of isomers
≥97%
Synonyme(s) :
tert-Nonanethiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H20S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
188 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Arkema Inc.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup