166731
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
37-40 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Methyl 2,5-dichlorobenzoate was used as starting reagent in the synthesis of poly(p-phenylene). It was used in isolation of microorganism degrading methyl benzoate, Burkholderia cepacia and its ability to degrade different methyl aromatic esters.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Microbial hydrolysis of methyl aromatic esters by Burkholderia cepacia isolated from soil.
Philippe G, et al.
FEMS Microbiology Ecology, 37(3), 251-258 (2001)
Preparation of poly (p-phenylene) via a new precursor route.
Chaturvedi V, et al.
Macromolecules, 26(10), 2607-2611 (1993)