Principaux documents
164496
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol-OD
97 atom % D
Synonyme(s) :
2-(2-Ethoxyethoxy)ethan(ol-d)
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OCCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
Clé InChI
XXJWXESWEXIICW-WHRKIXHSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup