Principaux documents
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
Synonyme(s) :
N-Cbz-L-glutamine, Carbobenzyloxy-L-glutamine, Z-L-Glutamine
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.28
Beilstein:
2061271
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
134-138 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clé InChI
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable