Principaux documents
157341
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroanisole
98%
Synonyme(s) :
1,3-dichloro-5-méthoxybenzène
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Beilstein:
1936395
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
39-41 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
COc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
SSNXYMVLSOMJLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,5-Dichloroanisole on nitration under mild conditions yields 3,5-dichloro-2,4,6-trinitroanisole. The 35Cl Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) frequency and spin lattice relaxation time in 3,5-dichloroanisole has been measured.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Preparation of 1, 3, 5-triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene from 3, 5-dichloroanisole.
Ott DG and Benziger TM.
Journal of Energetic Materials, 5(3-4), 343-354 (1987)
Pressure Dependence of the Chlorine NQR in Three Solid Chloro Anisoles.
Suresh KS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 56(11), 764-772 (2001)