Principaux documents
156892
Sigma-Aldrich
Z-L-Alanine
98%
Synonyme(s) :
Carbobenzyloxy-L-alanine, Z-Ala-OH
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Beilstein:
2056164
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
82-84 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable