Principaux documents
151556
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.63
Beilstein:
104617
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(CCCCl)OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane was used in the preparation of 7-[(4,4-Ethylenedioxy)pentoxy]-2H-1-benzopyran-2-one.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
María C Gutiérrez et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(20), 3500-3506 (2003-11-06)
The first fluorogenic assay allowing for detection of microbial enzymes able to perform Baeyer-Villiger oxidation is described. This is based on the use of 4-oxopentyl umbelliferyl ether 1 as a fluorogenic substrate. When Baeyer-Villigerases active against this test ketone are