125180
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
m-CPP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
210-214 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol: soluble
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Clé InChI
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Htr1a(24473)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves