Principaux documents
123544
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropylamine
99%
Synonyme(s) :
γ-Butoxypropylamine, 3-(Butyloxy)propylamine, 3-(n-Butoxy)propylamine, 3-Aminopropyl butyl ether, 3-Butoxy-1-propanamine, 3-Butoxypropanamine, 3-Butyloxy-1-propylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3O(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
169-170 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES 
CCCCOCCCN
InChI
1S/C7H17NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-8H2,1H3
Clé InChI
LPUBRQWGZPPVBS-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Butoxypropylamine may be used in the synthesis of N-functionalized bis(phosphino)amine ligands with ether, thioether and pyridyl tethers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zhiqiang Weng et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (32)(32), 3493-3498 (2007-08-08)
Several N-functionalized bis(phosphino)amine ligands with ether, thioether and pyridyl tethers [(R'')2PN(R')P(R'')2=PNP] () have been synthesized. They react with CrCl3(THF)3 in CH2Cl2 to give dinuclear chloro bridged Cr2(micro-Cl)2Cl4(PNP)2 () which converts to the corresponding mononuclear solvento complexes fac-CrCl3(PNP)(NCR) (). The structures