1000MG5
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 1000 nm (IR-II), maleimide-thiol functionalized, 1 ea of 10 μg antibody kit
Synonyme(s) :
CPN™ 30-minute conjugation kit
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
1 ea of 10 μg antibody kit
Fluorescence
λem 1000 nm (IR-II)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales