MilliporeSigma
Isotopes stables
Photo d'un scientifique utilisant des biomolécules marquées par des isotopes stables en laboratoire.
Les isotopes stables ISOTEC® sont des composés isotopiques stables, allant des gaz aux molécules complexes. Ces composés sont utiles comme traceurs dans les études de protéomique et de métabolomique, comme agents dans l'imagerie par IRM/SRM, ainsi que dans bien d'autres applications biomédicales.
Le marquage par isotopes stables est avantageux dans les études sur les traceurs et les flux métaboliques. Les voies métaboliques peuvent être étudiées en suivant des métabolites qui sont naturellement présents ou qui révèlent la présence d'une maladie. En outre, les effets des substances exogènes ou des perturbations sur le métabolome peuvent être élucidés à l'aide de nos étalons internes marqués par des isotopes stables, couplés à une analyse par spectroscopie de masse.
Ressources produits apparentées
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Applications des isotopes stables
Nos composés marqués par des isotopes stables peuvent être utilisés pour disséquer les voies biochimiques dans les études métaboliques et nutritionnelles. La mise à disposition de composés marqués par des isotopes pour la recherche scientifique fondamentale permet d'étudier le rôle des voies métaboliques dans le maintien des états physiologiques. Des études menées in vivo avec des métabolites marqués par des isotopes stables permettent de mettre en évidence d'importants aspects du métabolisme, notamment les voies et les flux métaboliques.
Un outil important dans la détermination à haute résolution des structures par spectroscopie RMN est l'utilisation de biomolécules marquées par des isotopes stables. En incorporant des isotopes stables dans les protéines de manière soit sélective, soit uniforme, les chercheurs peuvent considérablement réduire la complexité de leurs spectres. Le 13C, le 15N et le deutérium sont les isotopes les plus souvent incorporés dans les protéines par les systèmes d'expression microbiens, la synthèse peptidique ou au moyen d'extraits acellulaires.
L'utilisation de composés marqués par des isotopes stables dans l'imagerie médicale, en association avec les techniques de RMS au 13C in vivo, permet d'explorer les flux qui surviennent dans les voies métaboliques énergétiques pour le diagnostic précoce et le traitement des troubles neuropsychiatriques, du cancer et d'autres maladies.
Pour ces applications et bien d'autres encore, nous proposons une gamme complète de glucides, d'acides aminés, d'acides aminés protégés, de métabolites, d'acides gras, de vitamines, de stéroïdes, d'autres composés bioactifs et de milieux de culture cellulaires ou de composants de milieux marqués par des isotopes. Pour les chercheurs qui préfèrent fabriquer leurs propres composés, nous proposons également des synthons synthétiques marqués par des isotopes. Grâce à notre expertise dans la synthèse isotopique, nous sommes prêts à vous fournir des composés sur mesure pour tous vos besoins spécifiques.
À la Une
Metabolic Imaging with Hyperpolarization
Imagerie métabolique avec hyperpolarisation
La détection des métabolites marqués au 13C permet d'obtenir des images IRM des changements métaboliques dans l'organisme, en vue du diagnostic du cancer et d'autres maladies.