Complexos e ligantes de NHC
Temos o prazer de oferecer um portfólio diversificado de carbenos N-heterocíclicos (NHC) e de complexos de NHC para uso em aplicações em química organometálica e química catalítica. A catálise orgânica à base de NHC se tornou muito útil para encontrar vias sintéticas alternativas para moléculas-alvo que eram previamente difíceis de produzir.
Ligantes auxiliares de NHC são preferíveis devido à sua capacidade de:
- Mediar uma variedade incrível de transformações
- Conferir a estabilidade robusta de centros metálicos
- Se ligarem a qualquer metal de transição em estados oxidativos altos ou baixos e aos elementos dos grupos principais
- Serem mais ativos em muitas reações do que os catalisadores de fosfina relacionados
- Podem ser prontamente modificados para incorporar quiralidade, imobilização e solubilidade em H2O
Nossa ampla variedade de ligantes NHC estáveis exibem alta atividade e seletividade, com boa estabilidade e tolerância em várias transformações orgânicas importantes quando combinados com pré-catalisadores metálicos.
- Ligantes de imidazolidina-NHC com grupos que causam impedimento estérico, como mesitila, isopropila e adamantila são amplamente usados em reações de arilação, reações de Sonogashira, e reações de metátese de fechamento de anel (RCM).
- Determinou-se que os ligantes de triazólio-NHC são úteis para muitas reações sintéticas, como reações de homodimerização intermolecular, reações de Stetter intramoleculares, reações de adição oxidativa de Michael, amidação ou azidação oxidativa, acilação assimétrica, condensações de aciloínas cruzadas, abertura de anel em “dominó” e amidação redox, condensação de Knoevenagel, rearranjo de Claisen, reações de ciclocondensação catalisadas por ácidos de Lewis e por carbenos N-heterocíclicos, além de ciclizações enantiosseletivas usando catalisadores de Bode.
Nosso objetivo é acelerar os seus projetos de pesquisa de ponta em química mediada por ligantes NHC. Para este fim, oferecemos um kit de ligantes composto de um conjunto diversificado de ligantes NHC com alta demanda estérica. Descubra como nossos ligantes e complexos de NHC podem fazer a diferença na sua química de coordenação.