H0887
HEPES
1M, liquid, pH 7.0-7.6, suitable for cell culture, BioXtra, BioReagent
Sinônimo(s):
Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Product Name
HEPES, 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
BioXtra
Ensaio
0.9—1.1 M
Formulário
liquid
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
dry at room temperature
concentração
1 M
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
colorless
pH
7.0-7.6
faixa de pH útil
6.8-8.2
7.5
densidade
1.1 g/cm3
adequação
suitable for component for culture media
suitable for electrophoresis
aplicação(ões)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
chave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Além disso, supera os tampões de bicarbonato (NaHCO3) em sua capacidade de manter o pH fisiológico, apesar das flutuações na concentração de dióxido de carbono decorrentes da respiração celular, um fator fundamental na manutenção da homeostase celular. Além de seu excepcional desempenho na cultura celular, o HEPES também pode ser aplicado em vários estudos biológicos e bioquímicos. Também pode ser valioso em técnicas como imunoprecipitação, lise celular e imagens de células vivas, proporcionando um ambiente estável e controlado para procedimentos experimentais. A combinação de sua versatilidade, capacidade excepcional de tamponamento de pH e interação mínima com outras moléculas posiciona o HEPES como uma ferramenta indispensável em diversos campos de pesquisa.
Aplicação
- solução de sal balanceada de Hank, meio de Eagle modificado de Dulbecco e DMEM sem glicose, que são usados para a preparação de cortes de tecido
- Tampões usados em medições de condutância localizadas no lado basolateral das inserções de para examinar o meio de cultura de células de seletividade de cátions
- meios de cultura celular para fornecer capacidade de tampão para manter o pH da linhagem celular
- tampão na descelularização do núcleo pulposo porcino.
Características e benefícios
- Produto de alta pureza para pesquisa bioquímica e biológica
- Filtrado estéril e testado para cultura de células
- A solução pronta reduz a necessidade
- Útil para a faixa de variação de pH de 6,8-8,2 e pKa de 7,5 a 25 ºC
- A solução disponível pronta reduz a necessidade de tempo de preparo
Atenção
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?