Testes de identificação de microrganismos e reagentes bioquímicos
Testes bioquímicos, imunológicos e de biologia molecular para identificação de microrganismos ou diferenciação entre grupos de organismos são usados regularmente no controle de qualidade microbiológico em instalações de produção e pesquisa acadêmica. Tais testes de identificação de microrganismos detectam proteínas específicas, determinadas atividades bioquímicas das células-alvo (por exemplo, a atividade de uma enzima) ou sequências gênicas que são características dose microrganismos. Muitos testes de identificação de microrganismos apresentam resultados importantes em pouco tempo, são muito econômicos e intuitivos e, além disso, a maioria não precisa de equipamentos nem instrumentos específicos. Alguns testes bioquímicos requerem apenas que uma gota de reagente seja aplicada em uma placa de ágar ou em um meio líquido.
Recursos de produtos relacionados
Artigo: Advantages of in situ hybridization over other microbial methods
Webinar: In Situ Hybridization with HybriScan® system
Vídeo: How does in situ hybridization technology work?
Informe técnico: Rapid Detection and Identification of Bacteria and Yeast
Pôster: Rapid Detection of Beer Spoilage Bacteria
Reagentes bioquímicos para identificação
Reagentes bioquímicos são a base dos testes bioquímicos líquidos para detectar, por exemplo, a atividade de uma enzima característica de um microrganismo-alvo. Muitas vezes, tais testes podem ser realizados diretamente em placas de ágar ou meios líquidos.
Kits e reagentes para microscopia
Reagentes e kits para coloração de microrganismos são usados para diferenciar e identificar microrganismos no microscópio. Testes bem conhecidos, como a coloração de gram, ajudam a proporcionar mais informações bioquímicas, estruturais ou morfológicas.
Kit de testes microbiológicos
Os kits de teste se baseiam em diferentes métodos, inclusive bioquímicos e imunológicos. Os resultados podem ser avaliados, por exemplo, por coagulação visível, uma reação de cor ou turbidez.
Hibridização in situ HybriScan®
O sistema avançado de identificação de microrganismos HybriScan® é um teste de biologia molecular rápido para detecção e identificação precisas de microrganismos que causam deterioração e patogênicos em bebidas, água e alimentos. Ele é baseado em hibridização in situ com sondas. Por ser um teste robusto em formato de placa de microtitulação, o sistema de identificação de microrganismos, diferentemente dos testes por PCR, não requer um termociclador.
Discos, tiras e membranas de identificação
Discos, tiras e membranas de identificação estão entre os diversos formatos de testes de identificação de microrganismos intuitivos, baseados em reações e reagentes bioquímicos. Os reagentes são impregnados em um transportador, por exemplo papel, sendo, portanto, estáveis e de fácil manuseio. Um exemplo bem conhecido são as tiras de oxidase para verificar a atividade do citocromo oxidase.
Products
Destaque
Webinar de 20 minutos: In Situ Hybridization
Conheça as vantagens, desvantagens e custos do método HybriScan® em comparação com os métodos comuns.